Vai a
SML0084
IM-12
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-Fluorophenylethylamino)-1-methyl-4-(2-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 123.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20FN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 123.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow-orange
solubility
DMSO: ≥9 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)C(NCCc2ccc(F)cc2)=C(C1=O)c3c(C)[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C22H20FN3O2/c1-13-18(16-5-3-4-6-17(16)25-13)19-20(22(28)26(2)21(19)27)24-12-11-14-7-9-15(23)10-8-14/h3-10,24-25H,11-12H2,1-2H3
InChI key
ZKJAZFUFPPSFCO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK-3β inhibitor
IM-12 is a cell-permeable indolylmaleimide that acts as a Glycogen synthase kinase 3β (GSK-3β) inhibitor, activating downstream components of canonical Wnt signaling. IM-12 significantly increased β-catenin levels. When used to treat human neural progenitor cells, IM-12 promoted neuronal differentiation resulting in an increase of neuronal cells. It has an IC50 of 53 nM in an in vitro binding assay, compared with 92 nM for SB-216763 in the same assay condition.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
361566F9926918768
IM-12 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0084
IM-12
FIM-1
Sigma-Aldrich
F9926
FIM-1
PIM-1
Sigma-Aldrich
918768
PIM-1
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥9 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO or DMF: soluble
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)