Documenti fondamentali
SML1250
Sigma-Aldrich
KT203
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4′-[1-[[2-(Phenylmethyl)-1-piperidinyl]carbonyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-[1,1′-biphenyl]-3-carboxylic acid
Scegli un formato
5 MG
CHF 103.00
25 MG
CHF 323.00
CHF 103.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 103.00
25 MG
CHF 323.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H26N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 103.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=CC=CC(C(O)=O)=C3)C=C2)=C1)N4CCCCC4CC5=CC=CC=C5
InChI
1S/C28H26N4O3/c33-27(34)24-10-6-9-23(18-24)21-12-14-22(15-13-21)26-19-32(30-29-26)28(35)31-16-5-4-11-25(31)17-20-7-2-1-3-8-20/h1-3,6-10,12-15,18-19,25H,4-5,11,16-17H2,(H,33,34)
SSSCOJOXPDDHOO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
KT203 is a very potent, selective inhibitor of ABHD6 (IC50 = 0.82 nM). KT203 inhibits ABHD6 activity in the liver, but not the brain following ip injection in mice.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Crizotinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0191
Crizotinib
Ku-Lung Hsu et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(21), 8270-8279 (2013-10-25)
α/β-Hydrolase domain containing 6 (ABHD6) is a transmembrane serine hydrolase that hydrolyzes the endogenous cannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG) to regulate certain forms of cannabinoid receptor-dependent signaling in the nervous system. The full spectrum of ABHD6 metabolic activities and functions is currently
Contenuto correlato
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.