Documenti fondamentali
48712-M
Sigma-Aldrich
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC), solid, β-galactosidase substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, o-NPG
Scegli un formato
1 G
CHF 52.20
5 G
CHF 284.00
CHF 52.20
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 52.20
5 G
CHF 284.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 52.20
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate.
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤0.05% free o-nitrophenol
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate. o-Nitrophenol is produced as the end product and is monitored at 405 nm.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Maruhn, D. 1976. Clin., Chim. Acta 73, 453.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3