Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 182.00 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 711.00 CHF 604.35 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Polygodial, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C[C@@H]1[C@@]2([C@H](C(CCC2)(C)C)CC=C1C=O)C
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2)7-4-8-15(3)12(10-17)11(9-16)5-6-13(14)15/h5,9-10,12-13H,4,6-8H2,1-3H3/t12-,13-,15+/m0/s1
InChI key
AZJUJOFIHHNCSV-KCQAQPDRSA-N
Biochem/physiol Actions
Polygodial is a TRPA1 activator; antifungal.
Polygodial is a selective activator of Transient Receptor Potential Anykrin 1 (TRPA1) channels. Initially painful, polygodial acts as an analgesic by desensitizing sensory neuron. Polygodial also has broad antifungal properties, and is cytotoxic against bacteria and algae.
Polygodial is a sesquiterpene dialdehyde. It is obtained from the plants Polygonum hydropiper, Warburgia ugandensis, Pseudowintera colorata and Warburgia stuhlmannii. It exhibits antifeedant activity and antimicrobial activity against insects and microbes, respectively. It is responsible for the “hot taste” in peppery spices of traditional Japanese cuisine.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?