Documenti fondamentali
SML1249
Sigma-Aldrich
KT185
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2-Phenylpiperidin-1-yl)(4-(3′-(piperidine-1-carbonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)methanone, [4′-[1-[(2-Phenyl-1-piperidinyl)carbonyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl][1,1′-biphenyl]-3-yl]-1-piperidinyl-methanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H33N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
519.64
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
KT185 is a very potent, selective inhibitor of ABHD6.
KT185 is a very potent, selective inhibitor of a/b-Hydrolase Domain Containing 6 (ABHD6). The compond KT185 is orally bioavailable and inhibits ABHD6 activity in the brain and liver of mice.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.