Documenti
T2577
Sigma-Aldrich
Temozolomide
≥98% (HPLC), powder, DNA methylating agent
Sinonimo/i:
3,4-diidro-3-metil-4-ossoimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-8-carbossamide, 3-Metil-4-osso-8-imidazol[5,1-d][1,2,3,5]tetrazina-carbossamide, 4-metil-5-osso-2,3,4,6,8-pentazabiciclo[4.3.0]nona-2,7,9-triene-9-carbossamide, 8-carbamoil-3-metilimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one, NSC 362856
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
Temozolomide, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
H2O: insoluble
Ideatore
Schering Plough
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La temozolomide è un agente alchilante lipofilo di piccole dimensioni. Interagisce covalentemente con il microambiente nucleofilo del DNA (residui di guanina). In virtù di questa proprietà, la temozolomide è considerata un agente citotossico. Il meccanismo d'azione della TMZ dipende dalla sua capacità di idrolizzare il DNA, che ha come conseguenza la degradazione del DNA e la distruzione delle cellule tumorali. Le cellule di glioma maligno rispondono principalmente alla TMZ con l'arresto del ciclo cellulare G2/M o, in rari casi, con l'apoptosi. La temozolomide è un agente metilante del DNA e un composto in grado di modificare la resistenza ai farmaci; anti tumorale e anti angiogenico. La temozolomide induce l′arresto della fase G2/M e l′apoptosi tramite metilazione della posizione O6 della guanina nel DNA genomico e inattivazione funzionale della proteina di riparazione del DNA O(6)-alchilguanina DNA alchiltransferasi (AGT) nel percorso di riparazione per escissione di basi (BER).
Applicazioni
La temozolomide è stata impiegata per analizzare meccanismi di farmacoresistenza in linee cellulari di glioblastoma. La temozolomide è stata impiegata per indurre effetti citotossici sulle cellule di glioblastoma per studiare i risultati dell'inibizione della protein disolfuro isomerasi (PDI).
Azioni biochim/fisiol
La temozolomide è un agente metilante del DNA e agente di modifica alla resistenza ai farmaci; anti tumorale e anti angiogenico. La temozolomide induce arresto G2/M e apoptosi tramite l′adduzione di un gruppo metile nella posizione O6 della guanina nel DNA genomico e l′inattivazione funzionale della proteina di riparazione del DNA O(6)-alchilguanina DNA alchiltransferasi (AGT) nel percorso di riparazione della escissione della base(BER).
Caratteristiche e vantaggi
Questo composto è stato sviluppato da Schering Plough. Per sfogliare l'elenco degli altri composti sviluppati in ambito farmaceutico e dei farmaci approvati o candidati farmaci, cliccare qui.
Questo composto è un prodotto che compare in ricerche sull′apoptosi. Cliccare qui per scoprire altri prodotti per apoptosi. Per saperne di più sulle piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca, visita sigma.com/discover-bsm.
Nota sulla preparazione
La temozolomide è solubile in DMSO a una concentrazione dell′ordine di 20 mg/mL. È insolubile in acqua.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Antonin Dréan et al.
Journal of neuro-oncology, 138(3), 479-486 (2018-03-10)
ATP-binding cassette transporters (ABC transporters) regulate traffic of multiple compounds, including chemotherapeutic agents, through biological membranes. They are expressed by multiple cell types and have been implicated in the drug resistance of some cancer cells. Despite significant research in ABC
Mark R Gilbert et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(32), 4085-4091 (2013-10-09)
Radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide is the standard of care for newly diagnosed glioblastoma (GBM). O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) methylation status may be an important determinant of treatment response. Dose-dense (DD) temozolomide results in prolonged depletion of MGMT in blood
Herwig M Strik et al.
Current neurology and neuroscience reports, 12(3), 286-293 (2012-03-23)
Even in modern times of high-precision brain surgery and irradiation, malignant gliomas belong to the deadliest types of cancer. Due to a marked primary and presumably also acquired resistance, the beneficial effects of cytotoxic chemotherapy are limited. Only one randomized
Leon D Ortiz et al.
Clinics (Sao Paulo, Brazil), 67 Suppl 1, 119-123 (2012-05-25)
Temozolomide is an alkylating agent used in the treatment of gliomas and, more recently, aggressive pituitary adenomas and carcinomas. Temozolomide methylates DNA and, thereby, has antitumor effects. O6-methylguanine-DNA methyltransferase, a DNA repair enzyme, removes the alkylating adducts that are induced
Michael Weller et al.
International journal of cancer, 134(10), 2437-2447 (2014-03-13)
The epidermal growth factor receptor vIII mutant (EGFRvIII) is found in ~50% of all EGFR-amplified glioblastomas and constitutes a tumor-specific therapeutic target. To assess molecular testing approaches and the prognostic role of EGFRvIII in patients treated according to current standards
Articoli
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.