Passa al contenuto
SML2247
1G244
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)- 2-Amino-4-[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]-1-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-1,4-butanedione, 2-[(2S)-2-Amino-4-[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]-1,4-dioxobutyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole, PTX 1210
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H30F2N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C[C@@H](C(N1CC(C=CC=C2)=C2C1)=O)N)N3CCN(C(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
InChI
1S/C29H30F2N4O2/c30-24-9-5-20(6-10-24)28(21-7-11-25(31)12-8-21)34-15-13-33(14-16-34)27(36)17-26(32)29(37)35-18-22-3-1-2-4-23(22)19-35/h1-12,26,28H,13-19,32H2/t26-/m0/s1
InChI key
ZKIQFLSGMMYCGS-SANMLTNESA-N
Biochem/physiol Actions
1G244 is a cell penetrant, highly potent and specific inhibitor of dipeptidyl peptidase 8 (DPP8) and DPP9. 1G244 is a slow-tight binding competitive inhibitor of DPP8, but it is a competitive and reversible inhibitor of DPP9.
cell penetrant, highly potent and specific DPP8/9 inhibitor
1G244 is known to exhibit in vitro anti-myeloma actions. It might be involved in inducing pyroptotic cell death without ASC (apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD) or interleukin (IL)-1 cleavage in human macrophage-like cells.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)