Vai a
SML0065
Tubacin
≥98% (HPLC), histone deacetylase 6 (HDAC6) inhibitor, powder
Sinonimo/i:
N1-[4-[(2R,4R,6S)-4-[[(4,5-diphenyl-2-oxazolyl)thio]methyl]-6-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-1,3-dioxan-2-yl]phenyl]-N8-hydroxy-octanediamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 243.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 571.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H43N3O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
721.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 243.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tubacin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1=CC=C(C=C1)[C@@H]2C[C@H](CSC3=NC(C4=CC=CC=C4)=C(C5=CC=CC=C5)O3)O[C@H](C6=CC=C(NC(CCCCCCC(NO)=O)=O)C=C6)O2
InChI
1S/C41H43N3O7S/c45-26-28-17-19-29(20-18-28)35-25-34(27-52-41-43-38(30-11-5-3-6-12-30)39(51-41)31-13-7-4-8-14-31)49-40(50-35)32-21-23-33(24-22-32)42-36(46)15-9-1-2-10-16-37(47)44-48/h3-8,11-14,17-24,34-35,40,45,48H,1-2,9-10,15-16,25-27H2,(H,42,46)(H,44,47)/t34-,35+,40+/m1/s1
InChI key
BHUZLJOUHMBZQY-YXQOSMAKSA-N
Application
Tubacin was used to study the role of HDAC6 in migration and invasion of bladder cancer cells.
Biochem/physiol Actions
Selective histone deacetylase 6 (HDAC6) inhibitor
Tubacin is a selective inhibitor of histone deacetylase 6 (HDAC6), a predominantly cytoplasmic class II histone deacetylase that is involved in many cellular processes, including degradation of misfolded proteins, cell migration, and cell-cell interaction. Tubacin selectively inhibit HDAC6-mediated alpha -tubulin deacetylation.
Tubacin triggers the release of reactive oxygen species and mediates caspase-3-independent apoptosis of Epstein-Barr virus (EBV)-positive Burkitt lymphoma cells. It suppresses the proliferation of acute lymphoblastic leukemia (ALL) cells and enhances the effect of chemotherapy to treat ALL cells. Tubacin prevents the epileptic activity and neuronal migration defects caused due to lowered expression of Srpx2 in rats.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)