SML0914
HA155
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(Z)-4-((4-((3-(4-Fluorobenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzeneboronic acid, B-[4-[[4-[(Z)-[3-[(4-Fluorophenyl)methyl]-2,4-dioxo-5-thiazolidinylidene]methyl]phenoxy]methyl]phenyl]-boronic acid, HA 155
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research