Documenti fondamentali
Z117080
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 16, L 10 in.
Scegli un formato
1 EA
CHF 52.80
CHF 52.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 52.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
CHF 52.80
Check Cart for Availability
Descrizione
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science
Lunghezza
10 in.
Gauge
16
Descrizione generale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)