Documenti fondamentali
189510
Sigma-Aldrich
Autotaxin Inhibitor I, S32826
The Autotaxin Inhibitor I, S32826, also referenced under CAS 1103672-43-0, controls the biological activity of Autotaxin.
Sinonimo/i:
Autotaxin Inhibitor I, S32826, ATX Inhibitor I, (4-(Tetradecanoylamino)benzyl)phosphonic acid disodium, dihydrate
Scegli un formato
5 MG
CHF 177.00
CHF 177.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 177.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H34NNa2O4P · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
CHF 177.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 0.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Cc1ccc(cc1)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H36NO4P.2Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-21(23)22-20-16-14-19(15-17-20)18-27(24,25)26;;/h14-17H,2-13,18H2,1H3,(H,22,23)(H2,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
DGRFALMFDGBLCP-UHFFFAOYSA-L
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3