SML0546
PIK93
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(5-(4-Chloro-3-(((2-hydroxyethyl)amino)sulfonyl)phenyl)-4-methyl-2-thiazolyl)-acetamide, PIK-93
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(NCCO)c1c(ccc(c1)c2[s]c(nc2C)NC(=O)C)Cl
InChI
1S/C14H16ClN3O4S2/c1-8-13(23-14(17-8)18-9(2)20)10-3-4-11(15)12(7-10)24(21,22)16-5-6-19/h3-4,7,16,19H,5-6H2,1-2H3,(H,17,18,20)
JFVNFXCESCXMBC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology