SML0315
CORM-A1
≥95% (NMR)
Sinonimo/i:
Sodium boranocarbonate
Saggio
≥95% (NMR)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: >15 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[BH3-]C([O-])=O
InChI
1S/CH4BO2.2Na/c2-1(3)4;;/h2H3,(H,3,4);;/q-1;2*+1/p-1
SOFPSQNQOQPAAJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- to deliver carbon monoxide (CO) and to test its cytoprotection in yeast and primary astrocytes culture during oxidative stress[1]
- as CO donor in murine macrophages J774A.1 cells to test its effect on cellular β-endorphins elevation[2]
- to test its effect on mitophagy activation in retinal ganglion cells[3]
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)