SMB01075
Myrtucommulone B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
6,8-dihydroxy-2,2,4,4-tetramethyl-5-(2-methylpropanoyl)-9-propan-2-yl-9H-xanthene-1,3-dione
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
414.49
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1c2c(c(cc(c2C(=O)C(C)C)O)O)C(C3=C1C(C(=O)C(C3=O)(C)C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C24H30O6/c1-10(2)14-15-12(25)9-13(26)16(18(27)11(3)4)19(15)30-21-17(14)20(28)23(5,6)22(29)24(21,7)8/h9-11,14,25-26H,1-8H3
AYAUOXWJIWVPSO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)