Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 127.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 517.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Salvianolic acid B, ≥94% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +95 to +115°, c = 1 in methanol
color
white to tan
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c3O[C@@H]([C@@H](C(=O)O[C@H](Cc4ccc(O)c(O)c4)C(O)=O)c23)c5ccc(O)c(O)c5
InChI
1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31+,32-/m1/s1
InChI key
SNKFFCBZYFGCQN-VWUOOIFGSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥94% (HPLC) | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥94% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to tan | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salvianolic acid B
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?