Documenti fondamentali
SMB00406
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-D-GalNAc-Et-N3, 2-Azidoethyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Scegli un formato
25 MG
CHF 342.00
CHF 342.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 342.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 342.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(C(C)=O)[C@H]1[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H20N4O5/c1-6(17)14-9-8(20-3-2-13-15-12)4-7(5-16)10(18)11(9)19/h7-11,16,18-19H,2-5H2,1H3,(H,14,17)/t7?,8-,9?,10+,11-/m1/s1
XABWQXCIQZZUHY-QPGSTUFLSA-N
Descrizione generale
2-azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside is an alkylated glycoside.
Azioni biochim/fisiol
2-azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside is an alkylated glycoside. Alkylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)