Documenti fondamentali
PHL89665
Frangulin A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-1,8-dihydroxy-6-methylanthraquinone, Emodin-L-rhamnoside, Franguloside, Rhamnoxanthin
Scegli un formato
10 MG
CHF 394.00
CHF 394.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 394.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.38
Beilstein:
59993
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 394.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c1-7-3-10-14(12(22)4-7)18(26)15-11(17(10)25)5-9(6-13(15)23)30-21-20(28)19(27)16(24)8(2)29-21/h3-6,8,16,19-24,27-28H,1-2H3/t8-,16-,19+,20+,21-/m0/s1
DTTVUKLWJFJOHO-FUCRAMRQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)