Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H23Cl7N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
687.70
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6470244
Form:
solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solid
Quality Segment
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Clc1ccc(cc1)C(c2ccc(Cl)cc2)[n+]3ccn(CC(OCc4ccc(Cl)cc4Cl)c5ccc(Cl)cc5Cl)c3
InChI
1S/C31H23Cl6N2O.ClH/c32-23-6-1-20(2-7-23)31(21-3-8-24(33)9-4-21)39-14-13-38(19-39)17-30(27-12-11-26(35)16-29(27)37)40-18-22-5-10-25(34)15-28(22)36;/h1-16,19,30-31H,17-18H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
YGEIMSMISRCBFF-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of calmodulin-regulated enzymes. It is also believed to directly block calcium channels in smooth muscle cells.
Preparation Note
Stock solutions may be prepared in DMSO at 5 mM then diluted to 0.01 mM with buffer. DMSO solutions may be stored for several weeks.
Disclaimer
Binds to glass surfaces in aqueous solutions.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description AldrichCPR | description ≥96% (HPLC) | description ≥99% |
| form solid | form solid | form - | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calmidazolium chloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?