Documenti fondamentali
SAB5701767
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-α-Synuclein-S129 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 335.00
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 335.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.35 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer129 )
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Descrizione generale
Alpha-synuclein is a member of the synuclein family, which also includes beta- and gamma-synuclein. Synucleins are abundantly expressed in the brain and alpha- and beta-synuclein inhibit phospholipase D2 selectively. SNCA may serve to integrate presynaptic signaling and membrane trafficking. Defects in SNCA have been implicated in the pathogenesis of Parkinson disease. SNCA peptides are a major component of amyloid plaques in the brains of patients with Alzheimer′s disease. Alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been identified for this gene.
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S129 of human alpha-Synuclein
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)