Documenti fondamentali
MABN826
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-α-sinucleina (Ser129), clone 81A
clone 81A, from mouse
Sinonimo/i:
Alpha-synuclein, NACP, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, Synuclein alpha-140
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
81A, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer129)
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Descrizione generale
L'alfa-sinucleina (UniProt P37840; conosciuta anche come NACP, componente beta non-A dell'amiloide dell'AD, componente non-A4 del precursore dell'amiloide, sinucleina alfa-140) nell'uomo è codificata dal gene SNCA (noto anche come NACP, PARK1, PARK4) (Gene ID 6622). Gli aggregati patologici sono caratteristiche comuni di molte malattie neurodegenerative, come i grovigli neurofibrillari costituti dalla proteina tau nella malattia di Alzheimer (AD) e nella degenerazione frontotemporale e la α-sinucleina (α-syn) presente nei corpi di Lewy (LB) nella malattia di Parkinson (PD) e nella demenza con corpi di Lewy (DLB). La alfa-sinucleina è una proteina legante i fosfolipidi concentrata a livello dei terminali presinaptici, dove promuove la formazione del complesso SNARE e modula le funzioni della sinapsi. Si tratta del componente principale delle inclusioni patologiche che caratterizzano PD, DLB e atrofia sistemica multipla (MSA). Sia la casein-chinasi 1 (CK-1) che la CK-2 possono catalizzare la fosforilazione in Ser129 della alfa-sinucleina, e questa proteina così fosforilata è riscontrabile nelle inclusioni con alfa-sinucleina.
Specificità
Il clone 81A ha rivelato la fosforilazione in Ser129 della alfa-sinucleina catalizzata da CK1 e da CK2, ma non la fosforilazione in Ser87 della alfa-sinucleina catalizzata da CK1 né della alfa-sinucleina non fosforilata (Waxman, E.A., et al. (2008). J. Neuropathol. Exp. Neurol. 67(5): 402-416).
Immunogeno
Epitopo: pSer129
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a una sequenza della α-sinucleina umana in cui è presente la Ser129 fosforilata.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected α-synuclein pSer129 immunoreactivity associated with pathologic inclusions in M83 transgenic mouse brain and human PD brian.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Ser129-phosphorylated α-synuclein in Lewy bodies-/LB- and Lewy-neurite-/LN-like inclusions in cultured embryonic hippocampal neurons from wild-type mice and mice carrying human mutant P301S tau transgene, but not Snca-/- mice, upon exposure to preformed α-synuclein fibrils (pffs) from C-terminally truncated, Myc-tagged α-synuclein (Guo, J.L., and Giasson, B.I. (2013). Cell. 154(1):103-117).
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected phosphorylated α-synuclein in close physical associations of tau in filamentous structures within neuronal processes of human P301S mutant tau transgenic mouse embryo hippocampal neurons exposed to α-synuclein fibrils formed by repeated rounds of self-seeding using C-terminally truncated, Myc-tagged α-synuclein (Guo, J.L., and Giasson, B.I. (2013). Cell. 154(1):103-117).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phosphorylation of the Triton-insoluble α-synuclein formed in cultured mouse embryonic hippocampal neurons upon exposure to preformed α-synuclein fibrils (pffs) from C-terminally truncated, Myc-tagged α-synuclein (Guo, J.L., and Giasson, B.I. (2013). Cell. 154(1):103-117).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Ser129 phosphorylation of Triton-insoluble, but not Triton-soluble, α-synuclein in the cingulate cortex extracts from DLB (dementia with Lewy bodies) patients and the cerebella extracts from patients with multiple systems atrophy (MSA) (Waxman, E.A., et al. (2008). J. Neuropathol. Exp. Neurol. 67(5):402-416).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CK1- and CK2-catalyzed alpha-synuclein Ser129 phosphorylation, but not CK1-catalyzed α-synuclein Ser87 phosphorylation, nor non-phosphorylated α-synuclein (Waxman, E.A., et al. (2008). J. Neuropathol. Exp. Neurol. 67(5):402-416).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected pathologic inclusions-associated α-synuclein Ser129 phosphorylation in paraffin-embedded brain tissue sections from patients with PD (Parkinson′s disease), DLB (dementia with Lewy bodies) and MSA (multiple systems atrophy), while clone 81A detected no α-synuclein Ser129 phosphorylation associated with neurofibrillary tangles in the hippocampus of a patient with Alzheimer′s disease (Waxman, E.A., et al. (2008). J. Neuropathol. Exp. Neurol. 67(5):402-416).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected pathologic inclusions-associated α-synuclein Ser129 phosphorylation by fluorescent immunohistochemistry in paraffin-embedded cingulate cortex sections from a patient with LB variant of Alzheimer′s disease (LBVAD) and in the cerebellum sections from a patient with multiple systems atrophy (MSA) (Waxman, E.A., et al. (2008). J. Neuropathol. Exp. Neurol. 67(5):402-416).
Note: Incubating the transferred membrane with a combination of 4% paraformaldehyde and 0.01 ~ 0.1% glutaraldehyde is reported to produce an approximately 10-fold increase in the detection sensitivity of α-synuclein Ser129 phosphorylation by Western blotting. If not fixed, α-synuclein monomers can detach from the transferred membrane during incubation (Sasaki, A., et al. (2015). Sci. Rep. 5:14211).
L'anticorpo anti-α-sinculeina (Ser129), clone 81A, permette di rivelare la fosfo-α-sinucleina e il suo uso è convalidato per i saggi in microscopia elettronica, immunocitochimica, immunofluorescenza, immunoistochimica (paraffina) e Western blotting.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
Conferma dell'identità mediante test di isotipizzazione.
Analisi di isotipizzazione: questo anticorpo monoclonale è stato identificato come IgG2aκ mediante un test di isotipizzazione.
Descrizione del bersaglio
14,46 kDa, calcolato.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Marta Jorge-Oliva et al.
Alzheimer's research & therapy, 14(1), 187-187 (2022-12-15)
Granulovacuolar degeneration bodies (GVBs) are intracellular vesicular structures that commonly accompany pathological tau accumulations in neurons of patients with tauopathies. Recently, we developed the first model for GVBs in primary neurons, that requires exogenous tau seeds to elicit tau aggregation.
Sonja Fixemer et al.
Acta neuropathologica communications, 10(1), 36-36 (2022-03-18)
The cellular alterations of the hippocampus lead to memory decline, a shared symptom between Alzheimer's disease (AD) and dementia with Lewy Bodies (DLB) patients. However, the subregional deterioration pattern of the hippocampus differs between AD and DLB with the CA1
Alberto Delaidelli et al.
Acta neuropathologica communications, 9(1), 105-105 (2021-06-08)
Circumstantial evidence points to a pathological role of alpha-synuclein (aSyn; gene symbol SNCA), conferred by aSyn misfolding and aggregation, in Parkinson disease (PD) and related synucleinopathies. Several findings in experimental models implicate perturbations in the tissue homeostatic mechanisms triggered by
Lu-Lu Bu et al.
Frontiers in aging neuroscience, 12, 575481-575481 (2020-12-18)
Alpha-synuclein (α-Syn) is widely distributed and involved in the regulation of the nervous system. The phosphorylation of α-Syn at serine 129 (pSer129α-Syn) is known to be closely associated with α-Synucleinopathies, especially Parkinson's disease (PD). The present study aimed to explore
null