Documenti
AB3623
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-caspasi 3, forma attiva (scissa)
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Apopain, Yama Protein, CASP3, SCA-1, procaspase3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP3(836)
Descrizione generale
La caspasi-3 (CPP32, Apopain) è la proteina apoptotica più studiata. La caspasi-3 viene sintetizzata come proenzima inattivo (32 kDa) che nelle cellule soggette a apoptosi viene processato mediante autoproteolisi e/o scissione da parte di un'altra proteasi a monte. La forma processata della caspasi-3 è costituita da una subunità maggiore (17 kDa) e una subunità minore (12 kDa) che si associano per formare un enzima attivo. La caspasi-3 attiva scinde proteoliticamente e attiva altre caspasi nonché altre importanti proteine bersaglio come PARP e DFF.
Specificità
La reattività con altre specie non è stata determinata.
Nelle cellule in fase di apoptosi, l′anticorpo AB3623 rivela solo il frammento scisso p17 ma non il precursore.
Immunogeno
Epitopo: forma attiva (scissa)
Sequenza peptidica sintetica specifica, forma scissa (proprietaria)
Applicazioni
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Metabolismo
L′anticorpo anti-caspasi-3, forma attiva (scissa), rileva il livello di caspasi-3 ed è descritto in letteratura e convalidato per l'uso nei saggi di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) e Western blotting (WB).
Saggio di Western blotting
È stata usata una diluizione 1:100-1:200 (0,5-4 µg/mL) per rivelare la caspasi-3 attiva in cellule apoptotiche.
Si fa notare che, quando si usano tessuti, i livelli di caspasi-3 attiva potrebbero essere inferiori alla soglia di rivelabilità. Come controllo positivo del saggio di Western blotting è stata usata la caspasi-3 umana (CC119) incubandola per 30 minuti con ATP 1 mM (per l′attivazione). In alternativa, preparazioni di colture neuronali incubate con staurosporina (0,5 µM, 10-18 h) permettono di ottenere un segnale forte della caspasi-3.
Immunoistochimica
Alla diluizione 1:10 (10-20 µg/mL), l′anticorpo AB3623 ha reagito con tessuti murini fissati in PFA al 4% e inclusi in paraffina.
Immunoistochimica (paraffina)
Colorazione ottimale con l′anticorpo monoclonale anti-caspasi-3: intestino tenue di topo
Sottocategoria di ricerca
Caspasi
Enzimi & biochimica
Descrizione del bersaglio
17 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-440; 04-1088
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente PBS, glicerolo 30%, BSA 0,5%, EDTA 5 mM e Proclin 0,03%.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20ºC dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controlli
Tessuto tonsillare e di appendice. Cellule Jurkat indotte all′apoptosi con TRAIL ricombinante solubile, lisati di cellule di topo 3T3 trattate con staurosporina, cute/tumore, tessuto embrionale.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Joseph E Druso et al.
The Journal of biological chemistry, 291(17), 8886-8895 (2016-02-26)
The Rho family small GTPase Cdc42 has been implicated in a wide range of cellular functions including the establishment of cell polarity and the remodeling of the actin cytoskeletal architecture, resulting in the tight regulation of cell growth and survival
C Lv et al.
Cell death & disease, 4, e952-e952 (2013-12-07)
Chemotherapy remains the common therapeutic for patients with lung cancer. Novel, selective antitumor agents are pressingly needed. This study is the first to investigate a different, however, effective antitumor drug candidate Wentilactone A (WA) for its development as a novel
Astrocyte proliferation following stroke in the mouse depends on distance from the infarct.
Barreto, GE; Sun, X; Xu, L; Giffard, RG
Testing null
Hypoxic neuronal necrosis: protein synthesis-independent activation of a cell death program.
Niquet, J; Baldwin, RA; Allen, SG; Fujikawa, DG; Wasterlain, CG
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Tsung-Ming Yang et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 41(1), 14-23 (2008-12-23)
Combinatorial therapies using the proteasome inhibitor, bortezomib, have been found to induce synergistic apoptosis in cancer cells grown as monolayers; however, three-dimensional spheroid culture may be a better model for the multicellular resistance found in solid tumors, such as lung