Documenti
SAB5701386
Sigma-Aldrich
Anti-pan-Tri-Methyl lysine antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1.04 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Pan Lys)
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing Tri-methylated K.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1