SAB5600208
Anti-GAPDH Antibody
monoclonal, RM114
Sinonimo/i:
Aging-associated gene 9 protein, Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase
Scegli un formato
CHF 456.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 456.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-GAPDH antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM114, purified immunoglobulin
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM114, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
all
tecniche
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAPDH(2597)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)