Vai a
A2228
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, AC-74
Sinonimo/i:
Actin Antibody Sigma, Beta Actin Antibody - Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse, Beta Actin Antibody Sigma, Beta Actin Sigma Antibody, Sigma Actin Antibody, Sigma Beta Actin Antibody
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 623.00
200 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 779.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AC-74, monoclonal
Application:
ARR, ICC, IHC, WB
Citations:
2972
CHF 623.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anti-actinaβ monoclonale, clone AC-74, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-74, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
should not react with
Dictyostelium discoideum
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human or chicken fibroblasts, immunohistochemistry: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extracts of human or chicken fibroblasts
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
Il gene ACTB (actina β) codifica per la β-actina. È una proteina costitutiva del citoscheletro. È presente nel citoplasma. Questo gene è localizzato sul cromosoma umano 7p22.1.
Riconosce un epitopo situato sulla parte terminale azotata della isoforma- β dell′actina. Marca specificamente-actina- β in una vasta gamma di tessuti e specie. Nella colorazione per immunofluorescenza di sezioni criogeniche ultrasottili di ventrigli di pollo, l′anticorpo marca i corpi densi, i canali longitudinali che connettono corpi densi consecutivi che sono anche occupati da desmina e la placca densa associata alla membrana. L′anticorpo non reagisce con muscolo adulto cardiaco o scheletrico (se si eccettuano tracce dovute a contaminazione del campione con cellule non appartenenti a muscoli) o con cellule che esprimono actina-β nella ameba Dictyostelium discoideum. L′epitopo riconosciuto dall′anticorpo è resistente ai processi di fissazione in formalina e di inclusione in paraffina. B5, methacarn, etanolo o soluzioni di ‘Bouin′ possono inoltre essere usati come fissativi. L′anticorpo può essere impiegato come sonda per actinaβcome un controllo interno nei metodi a immunoblotting.
Immunogen
Peptide citoplasmico con terminale azotato dell′actina lievemente modificata β, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, coniugato con KLH.
Application
L′anticorpo monoclonale anti-β-actina è stato impiegato in Western blotting e immunoblotting su gel bidimensionale.
Analisi Western blot di lisati di cellule MDCK sono state eseguite con l′uso di anticorpo monoclonale anti-actina come anticorpo primario.
Anticorpo monoclonale murino anti-actina usato come controllo di carico per l′analisi Western blot di proteine immunoprecipitate da coculture di gangli della radice dorsale di ratti.
L′anticorpo monoclonale anti-actinaβpuò essere usato per immunocitochimica (10-40μg/mL usando fibroblasti umani o di pollo), immunoistochimica e analisi con microchip.
Biochem/physiol Actions
L′actina è una proteina citoscheletrica che regola la motilità, la secrezione, la fagocitosi e la citochinesi cellulari. L′estremità NH2-terminale dell′actina può fungere da antigene. Essa può anche modulare le interazioni dell′actina e associarsi a proteine come la miosina.
βLa beta-actina modula la crescita cellulare e la migrazione cellulare e il pool di actina-G. Mutazioni sul gene ACTB causano disturbi pleiotropici dello sviluppo.
Physical form
Fornito come soluzione tampone fosfato salina 0,01 M, pH 7,4, contenente 15 mM di azoturo di sodio.
Preparation Note
Conservare a -20 °C. Per uso continuato può essere conservato a 2 - 8 °C fino ad un mese. Per la conservazione a lungo termine congelare aliquote di lavoro a -20 °C. Sconsigliati ripetuti cicli di congelamento/scongelamento e congelatori a sbrinamento automatico. Se la soluzione risulta lievemente torbida dopo un lungo periodo di conservazione centrifugare per chiarificarla prima dell′uso. Campioni a diluizione di lavoro vanno scartati quando non sono usati entro 12 ore.
Other Notes
Per visionare una guida alla selezione degli anticorpi dell′actina, visitare www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5441A3854A2066
Anti-actina affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sigma-Aldrich
A2066
Anti-actina
description
clone AC-74, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone AC-15, ascites fluid
description
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
clone
AC-74, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
wide range, vertebrates, human, slime mold, amoeba, chicken
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-actinaβ monoclonale
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
wgk
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Whether this antibody is suitable for immunoprecipitation?
    1 answer
    1. This antibody is not tested for the suitability of immunoprecipitation. The end-user will need to validate the suitability of this antibody for immunoprecipitation.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review