SAB4301134
Anti-6-His antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
6 His epitope tag, Anti His Antibody Sigma, Anti His Antibody Sigma - Anti-6×His antibody produced in rabbit
Scegli un formato
CHF 312.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 312.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
46 kDa
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)