SAB4700664
Monoclonal Anti-HLA-DR1 antibody produced in rat
clone MEM-267, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HLA-DR1 (empty)
About This Item
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-267, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-DRA(3122)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi