SAB4600048
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF™ 488A antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, purified immunoglobulin
Scegli un formato
CHF 390.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 390.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CF™ 488A conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
33D10.D2.G8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 515 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)