SAB4200255
Anti-PP2A subunit B isoform B56-δ antibody, Mouse monoclonal
clone H5D12, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-PP2A B subunit isoform PR61-δ, Anti-PP2A B subunit isoform R5-δ, Anti-PPP2R5D, Anti-Protein phosphatase 2, regulatory subunit B′,δ, Anti-Serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, δ isoform
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
H5D12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~72 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human U-2-OS or rat Rat2 cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP2R5D(5528)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1