Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
T6199
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-α-tubulina, monoclonale murino
enhanced validation
clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-α-tubulina monoclonale
Scegli un formato
25 μL
CHF 205.00
100 μL
CHF 570.00
200 μL
CHF 710.00
CHF 205.00
Spedizione prevista il16 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 μL
CHF 205.00
100 μL
CHF 570.00
200 μL
CHF 710.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 205.00
Spedizione prevista il16 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DM1A, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 0.5-1 μg/mL using cultured chicken fibroblasts (CFB)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total tissue extract from chicken gizzard
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Descrizione generale
L′anticorpo anti-α-tubulina, monoclonale murino (isotipo IgG1 murino) è derivato dall′ibridoma DM1A prodotto dalla fusione di cellule di mieloma murino (NS1) e splenociti di topi BALB/c immunizzati con tubulina di cervello di pollo purificata. L′isotipo viene determinato mediante un immunosaggio a doppia diffusione con reagenti per isotipizzazione degli anticorpi monoclonali murini (codice prodotto ISO2).
La tubulina è il principale elemento costitutivo dei microtubuli. Questa struttura intracellulare, filamentosa, cilindrica è presente in quasi tutte le cellule eucariote. I microtubuli fungono da elementi strutturali e mobili nella mitosi, nel trasporto intracellulare, nel movimento flagellare e nel citoscheletro. La tubulina è un eterodimero costituito da α-tubulina e β-tubulina. Il peso molecolare di entrambe le subunità, che presentano una notevole omologia, è di circa 50 kDa. Oltre alla α- e β-tubulina, ne sono state identificate delle altre, che portano a sette il numero delle diverse classi di tubuline. La maggior parte di queste tubuline presenta localizzazioni subcellulari distinte e una serie emergente di funzioni diverse. Delle sette diverse tubuline note, quattro nuovi membri della famiglia, le tubuline δ, ξ, η e ε, sono state individuati di recente. Le η and ε-tubuline sono state scoperte attraverso ricerche condotte su database. I sistemi microtubulari contengono almeno tre isoforme di α-tubulina. Due isoforme sono codificate da due geni della α-tubulina, entrambi trascritti e che codificano per proteine estremamente simili. La terza isoforma viene generata attraverso una modificazione post-traduzionale. Sono state descritte almeno tre modificazioni delle subunità di tubulina: la fosforilazione della β-tubulina cerebrale, la rimozione della tirosina carbossi-terminale dalla a-tubulina in tessuti di vertebrati e l′acetilazione dell′amminogruppo delle lisine nella α-tubulina.
La α-tubulina, detta anche tubulina α 4a (TUBA4A), è mappata nel cromosoma umano 2q35.[1] Il gene codifica un membro della famiglia delle α-tubuline e contiene 448 amminoacidi.[1] La sottounità α della tubulina ha peso molecolare pari a 50.000.
Gli anticorpi monoclonali che riconoscono la α-tubulina, insieme agli anticorpi monoclonali per altri tipi di tubuline (β, isotipo I + II della β-tubulina, isotipo III della β-tubulina, tubulina-tirosina e la forma acetilata della α-tubulina) forniscono uno strumento utile e specifico per lo studio della distribuzione intracellulare della tubulina e degli aspetti statici e dinamici del citoscheletro.
Specificità
L′anticorpo anti-α-tubulina, monoclonale murino riconosce un epitopo situato in corrispondenza dell′estremità C-terminale dell′isoforma della α-tubulina (aminoacidi 426-430) in diversi organismi (per es. umano, bovino, murino e di pollo).
L′anticorpo è specifico per la α-tubulina nei saggi di immunofissazione e può essere utilizzato per la localizzazione della α-tubulina nelle cellule o nelle sezioni di tessuto coltivate. L′anticorpo reagisce meglio con i fibroblasti di pollo.
Immunogeno
Microtubuli da cervello embrionale di pollo.
Applicazioni
L′anticorpo anti-α-tubulina, monoclonale murino è stato usato in immunofluorescenza e nell′analisi western blot.[2]
Azioni biochim/fisiol
La mutazione della tubulina α 4a (TUBA4A) è associata alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
αLa α-tubulina o la tubulina α 4A (TUBA4A) svolge un ruolo essenziale nella crescita e nella divisione cellulare. È coinvolta anche in diversi processi cellulari quali la mobilità cellulare, lo sviluppo del segnale e il mantenimento del profilo della cellula. La mutazione in TUBA4A è associata allo sviluppo di vari tipi di cancro, quali il cancro orale, il cancro della mammella, il cancro rettale, il cancro polmonare e il cancro della prostata. Inoltre, la variazione in TUBA4A conduce alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) sporadica.
Stato fisico
Soluzione in 0,01 M di tampone fosfato salino, pH 7,4, contenente l′1% di BSA e 15 mM di azoturo di sodio.
Nota sulla preparazione
Conservazione e stabilità: Conservare a 2-8 °C al massimo per un mese. Per una conservazione prolungata, congelare in aliquote di lavoro a -20 °C. Si raccomanda di evitare cicli ripetuti di congelamento e scongelamento e la conservazione in freezer “frost-free”. Se si osserva una lieve torbidità dopo un lungo periodo di conservazione, centrifugare la soluzione per chiarificarla prima dell′uso. Le diluizioni di lavoro non utilizzate entro 12 ore devono essere smaltite.
Altre note
Per ottenere i migliori risultati usando diverse tecniche e preparazioni, si consiglia di determinare le diluizione di lavoro ottimali con la titolazione.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Exercise alters SIRT1, SIRT6, NAD and NAMPT levels in skeletal muscle of aged rats.
Koltai E, et al.
Mechanisms of Ageing and Development, 131(1), 21-28 (2010)
Denise K Reaves et al.
PloS one, 9(3), e91747-e91747 (2014-03-19)
The claudin-low molecular subtype of breast cancer is of particular interest for clinically the majority of these tumors are poor prognosis, triple negative, invasive ductal carcinomas. Claudin-low tumors are characterized by cancer stem cell-like features and low expression of cell
Kun Yang et al.
Schizophrenia research, 210, 149-156 (2019-06-18)
DISC1 was originally expected to be a genetic risk factor for schizophrenia, but the genome wide association studies have not supported this idea. In contrast, neurobiological studies of DISC1 in cell and animal models have demonstrated that direct perturbation of
Stéphane G Rolland et al.
Cell reports, 28(7), 1659-1669 (2019-08-15)
The induction of the mitochondrial unfolded protein response (UPRmt) results in increased transcription of the gene encoding the mitochondrial chaperone HSP70. We systematically screened the C. elegans genome and identified 171 genes that, when knocked down, induce the expression of an
Henrik Dimke et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 21(8), 1309-1316 (2010-07-03)
A mutation in pro-EGF causes isolated hypomagnesemia, and monoclonal antibodies targeting the extracellular domain of the EGF receptor (EGFR) affect epithelial Mg(2+) transport. The effect of the EGFR tyrosine kinase inhibitor erlotinib on Mg(2+) homeostasis, however, remains unknown. Here, we
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody, clone DM1A?
    1 answer
    1. The immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse, clone DM1A is microtubules from chicken embryo brain.  This antibody recognizes an epitope located at the C-terminal end of the α-tubulin isoform (amino acids 426-430) as noted in the following references:Breitling, F., and Little, M., J. Molec. Biol., 189, 367-370 (1986).Wolff, A., et al., Biol. Cell, 63, 319-326 (1988).Serrano, L., et al., Anal. Biochem., 159, 253-259 (1986).
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.