The concentration of this antibody is reported on a lot specific basis. The product specification range is 6 - 12 mg/mL. A brief review of the lot history shows a typical range of 8 - 10 mg/mL. Please see the link below to review a sample or lot specific certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p2921#product-documentation
P2921
Monoclonal Anti-Protein A antibody produced in mouse
clone SPA-27, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Protein A
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SPA-27, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:20,000
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
I would like to know the concentration (mg/mL) of the anti-proA antibody. Thanks!
1 answer-