SAB3700782
Anti-Monkey IgM (μ-chain specific)-Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Scegli un formato
CHF 237.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 237.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
monkey
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)