SAB1305554
MONOCLONAL ANTI-BETA-ACTIN antibody produced in mouse
clone 137CT26.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACTB, Actin, cytoplasmic 1, Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed, Beta-actin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
137CT26.1.1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
41737 Da
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:25
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTB(60)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol