SAB1305546
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, 8H10D10
Sinonimo/i:
ACTB, Actin, cytoplasmic 1, Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed, Beta-actin
Scegli un formato
CHF 461.00
Spedizione prevista il01 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 461.00
Spedizione prevista il01 aprile 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MONOCLONAL ANTI-BETA-ACTIN antibody produced in mouse, clone 8H10D10, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8H10D10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
41737 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:2000-1:10000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTB(60)
Categorie correlate
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)