S9066
SKF-89976A
>98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
1-(4,4-Diphenyl-3-butenyl)-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble 20 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].OC(=O)C1CCCN(CC\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)C1
InChI
1S/C22H25NO2.ClH/c24-22(25)20-13-7-15-23(17-20)16-8-14-21(18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19;/h1-6,9-12,14,20H,7-8,13,15-17H2,(H,24,25);1H
SNGGBKYQZVAQKA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A1(6529) , SLC6A11(6538) , SLC6A12(6539)
rat ... Slc6a1(79212) , Slc6a12(50676)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)