S7899
Sodium acetate buffer solution
pH 5.2±0.1 (25 °C), for molecular biology, 3 M, 0.2 μm filtered
Sinonimo/i:
Sodium acetate buffer 3M
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Forma fisica
liquid
Concentrazione
3 M
pH
5.2±0.1 (25 °C)
Compatibilità
suitable for DNA precipitation
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Articoli
Sodium Acetate Buffer provider. 5+ decades providing high-quality buffer products that maintain consistent performance for molecular biology .