Documenti fondamentali
S7171
Derivatized Silica Gel Butyl (C4) Zorbax® LP 100/40 C4
40 μm, average diameter 100 Å
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115700
Confezionamento
pkg of 10 g
Area superficiale
380 m2/g
Matrice
fully porous particle
Dimensione particelle
40 μm
Dimensione pori
100 Å average diameter
pH di lavoro
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Applicazioni
Recommended for separation of hydrophobic peptides and proteins, including membrane proteins.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Zorbax is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)