Vai a
H8261
C₁₈-Derivatized Silica Gel Chromatography Media
360-950 mesh
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 867.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
MDL number:
CHF 867.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Derivatized Silica Gel, 15-40 μm mean particle size, average diameter 60 Å
extent of labeling
~22% carbon loading
Quality Segment
surface area
500 m2/g
mean particle size
15-40 μm
pore size
60 Å average diameter
Preparation Note
Prepared by the reaction of silica gel with n-octadecyltrichlorosilane. After hydrolysis of the unreacted chloro groups, hydroxyl groups are blocked with trimethylsilyl groups.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
28850028851999570
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 2-22 μm particle size distribution, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
288500
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 5-25 μm particle size, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
288519
Gel di silice
pore size
60 Å average diameter
pore size
60 Å pore size
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å medium pore diameter, 60 Å pore size
pore size
60 Å medium pore diameter
surface area
500 m2/g
surface area
~500 m2/g
surface area
~500 m2/g
surface area
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
extent of labeling
~22% carbon loading
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
mean particle size
15-40 μm
mean particle size
-
mean particle size
-
mean particle size
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)