S5640
Solfato di sodio
≥99.0%, suitable for plant cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | plant: suitable
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1 g/10 mL
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1