Documenti fondamentali
1.06649
Supelco
Solfato di sodio
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Scegli un formato
500 G
CHF 49.30
1 KG
CHF 75.80
5 KG
CHF 265.00
25 KG
CHF 1’140.00
CHF 49.30
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 49.30
1 KG
CHF 75.80
5 KG
CHF 265.00
25 KG
CHF 1’140.00
About This Item
Formula condensata:
Na2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-820-9
NACRES:
NA.21
CHF 49.30
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (alkalimetric)
98.5-101% dry basis (alkalimetric)
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤0.5% loss on drying, 130 °C
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
1400‑1600 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Linkage
Rimpiazza: SX0761-20
Risultati analitici
Tenore (alcalimetria): ≥ 99.0 %
Tenore (alcalimetria; calcolata sulla sostanza secca): 98,5 - 101,0 %
Identificazione: conforme
Aspetto della soluzione: conforme
Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,01 %
Acidità o alcalinità: conforme
pH (5 %, in acqua 25 °C): 5,2 - 8,0
Cloruri (Cl): ≤ 0,001 %
Fosfati (PO₄): ≤ 0,001 %
Azoto totale (N): ≤ 0,0005 %
Metalli pesanti (ACS): ≤ 0,0005 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005 %
As (arsenico): ≤ 0,0001 %
Ca (calcio): ≤ 0,005 %
Fe (ferro): ≤ 0,0005 %
K (potassio): ≤ 0,002 %
Mg (magnesio): ≤ 0,001 %
perdita all′essiccamento (130 °C): ≤ 0,5 %
perdita alla combustione (800 °C): ≤ 0,5 %
Corrisponde a ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Articoli
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Protocolli
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Determinare il selenio in acqua con questo test fotometrico e un campione limpido e filtrato, con misurazione dei risultati a 445 nm.
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf