S4264
Spermine
suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutane, Gerontine, Musculamine, Neuridine
Origine biologica
microbial
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥96%
Stato
solid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
P. ebollizione
150 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28-30 (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Grin2a(24409)
Applicazioni
- in the buffer, to swap the divalent cations in the MgSO4 protocol to stabilize the integrity of the chromosomes[1]
- in the preparation of modified mica surfaces from freshly cleaved mica surfaces[2]
- to study its effects on survival in mice with sepsis and to estimate the role of spermine in lethal systemic inflammatory diseases[3]
Azioni biochim/fisiol
Mixed NMDA glutamate receptor agonist/antagonist at the polyamine site. Neuroprotective effects have been observed at high concentrations (1 mM), while neurotoxicity is observed at lower concentrations. It enhances agonist effectiveness at the strychnine-insensitive glycine site. Plays a role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?