Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 193.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 659.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34N4O · 3HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.91
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride,
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCNC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C22H34N4O.3ClH/c23-12-6-15-24-13-3-4-14-25-16-7-17-26-22(27)18-20-10-5-9-19-8-1-2-11-21(19)20;;;/h1-2,5,8-11,24-25H,3-4,6-7,12-18,23H2,(H,26,27);3*1H
InChI key
JNEOJAUJWOPWJS-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride has been used for the inhibition of calcium-permeable AMPAR (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor). It has also been used to study the involvement of AMPAR in biphasic activation of stress-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinase-1.
Biochem/physiol Actions
Blocks Ca2+ permeable AMPA receptor channels.
Other Notes
Synthetic analog of Joro spider toxin.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?