S2876
Spermine tetrahydrochloride
powder or crystals, NMDA agonist/antagonist
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Spermine tetrahydrochloride, powder or crystals
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Punto di fusione
310-311 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water, high purity: 100 mg/ml
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.