S2644
Anti-S-100 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-42C, Anti-ANX2LG, Anti-CAL1L, Anti-CLP11, Anti-Ca[1], Anti-GP11, Anti-P11, Anti-p10
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, bovine, guinea pig, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-100 μg/mL using sections of human or rat cerebellum
microarray: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... S100a10(81778)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)