SAB4200671
Anti-S-100 (β-Subunit) antibody, Mouse monoclonal
clone SH-B1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-S-100 (β-Subunit) antibody produced in mouse, NEF, S100, S100-B, S100beta
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SH-B1, monoclonal
Reattività contro le specie
cat, rabbit, porcine, bovine, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1.5-3 μg/mL using immunoperoxidase labeling of pronase digested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of rabbit tongue.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100B(6285)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) (Ca2+ ion independent)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- dot blot
- immunohistochemistry.
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)