S1451
Anti-Sox2 antibody, Mouse monoclonal
clone SOX2-6, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3, Anti-SRY (sex determining region Y)-box 2, Anti-SRY-related HMG-box gene 2, Anti-Sex-determining region Y-box 2
Scegli un formato
CHF 419.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 419.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SOX2-6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of human NT2 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.