Vai a
AB5603
Anti-SOX2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Transcription factor SOX-2, Sex determining region Y-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, Transcription factor SOX2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ICC, IF, IHC, WB
Citations:
574
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-Sox2, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX2(6657)
General description
Il fattore di trascrizione SOX -2 (UniProt: P48431; detto anche SOX-2, regione determinante il sesso Y-box 2, gene 2 con box HMG correlato a SRY) nell′uomo è codificato dal gene SOX2 (Gene ID: 6657). SOX-2 è un fattore di trascrizione che forma un complesso trimerico con OCT4 sul DNA e controlla l′espressione di diversi geni coinvolti nello sviluppo embrionale, come YES1, FGF4, UTF1 e ZFP206. Si è dimostrato cruciale per le prime fasi dell′embriogenesi e per la pluripotenza delle cellule staminali embrionali. Può fungere da interruttore nello sviluppo neuronale. Mantiene le cellule neuronali nello stato indifferenziato contrastando l′attività delle proteine proneurali e sopprimendo il processo di differenziazione. È stato dimostrato che la stimolazione di SOX-2 inibisce il legame al DNA e regola negativamente la transattivazione di FGF4. Difetti a carico del gene SOX2 sono correlati a microftalmia, una malformazione oculare che può variare da dimensioni anormalmente piccole di un solo occhio alla completa assenza bilaterale di tessuto oculare.
Visualizzato a ~39 kDa. 34,31 kDa (uomo) e 34,45 (topo) calcolato. In alcuni lisati possono comparire una o più bande non caratterizzate
Immunogen
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a una sequenza della regione C-terminale della proteina Sox2 umana.
Application
L′anticorpo anti-SOX2, N° Cat. AB5603, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico per SOX2 ed è stato testato per l′uso in immunocitochimica e immunoistochimica (paraffina) e nel Western blotting.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 10 µg/mL ha permesso di rivelare Sox2 in cellule staminali H9 umane.
Saggio immunocitochimico: in un saggio immunocitochimico in fluorescenza, un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare l′immunoreattività di Sox2 nel nucleo di cellule staminali embrionali umane (hESC) fissate in paraformaldeide al 4% e permeabilizzate con Triton X-100 0,1% (Kingham, E., et al. (2013). Small. 9(12):2140-2151).
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare mediante colorazione immunocitochimica fluorescente l′immunoreattività di Sox2 in iPSC generate da cellule epiteliali di tubulo nefronico umano fissate in paraformaldeide al 4% (Montserrat, N., et al. (2012). J. Biol. Chem. 287(29):24131-24138).
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare mediante colorazione immunocitochimica fluorescente l′immunoreattività di Sox2 in iPSC generate da cellule cutanee di pazienti con malattia di Parkinson fissate in paraformaldeide al 4% e permeabilizzate con Triton X-100 0,5% (Sánchez-Danés, A., et al. (2012). EMBO Mol. Med. 4(5):380-395).
Saggio immunocitochimico: con alcuni lotti rappresentativi è stata rivelata mediante colorazione immunocitochimica fluorescente l′immunoreattività di Sox2 in iPSC generate da cellule uditive e fibroblasti embrionali di topo (MEF) fissati in paraformaldeide al 4% e permeabilizzati con Triton X-100 0,2% (Burns, J.C., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48704; Hadadeh, O., et al. (2012). PLoS One. 7(11):e49065).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la presenza di Sox2 in estratti nucleari di cellule staminali embrionali di topo (mESC) (Banaszynski, L.A., et al. (2013). Cell. 155(1):107-120).
Saggio di immunofluorescenza: in un saggio immunoistochimico in fluorescenza, un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare le cellule positive a Sox2 su sezioni di cervello di topo tagliate al vibratomo, fissate in paraformaldeide al 4% e permeabilizzate con Triton X-100 0,3% (Matsuda, S., et al. (2012). J. Neurosci. 32(36):12543-12557).
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare l′immunoreattività di Sox2 in sezioni di embrioni di topo (“whole mount”) fissati in paraformaldeide al 4% (van Rooijen, C., et al. Development. 139(14):2576-2583).
Biochem/physiol Actions
L'anticorpo anti-Sox2 riconosce la regione C-terminale di Sox2.
Analysis Note
Controllo
Immunofissazione: lisato di cellule staminali embrionali murine o umane, lisato di cellule germinali embrionali murine
Immunocitochimica: cellule staminali embrionali umane (linea H9)
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule staminali embrionali di topo.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare SOX2 in 10 µg di lisato di cellule staminali embrionali di topo.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB5700644S9072AB5603A4
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P48431
UniProt accession no.
P48431
UniProt accession no.
P48431
UniProt accession no.
P48431
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-Sox2
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c