S0827
Streptokinase C from Streptococcus sp.
buffered aqueous solution, ≥50,000 units/mg protein
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous solution
Attività specifica
≥50,000 units/mg protein
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)