S0445
Anti-Serotonin 5-HT2B Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-5-HT(2B), Anti-5-HT-2B, Anti-5-HT2B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-6 μg/mL using human brain, neurons and glia
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTR2B(3357)
mouse ... Htr2b(15559)
rat ... Htr2b(29581)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol