Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
Molecular Biology
assay
99% (dNTP)
form
liquid
usage
sufficient for 37,500 reactions (03622614001), sufficient for 6,250 reactions (11969064001)
packaging
pkg of 4 × 1,250 μL (03622614001 [4x100 mM]), pkg of 4 × 250 μL (11969064001 [4x100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP)
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- I nucleotidi di grado PCR contengono almeno il 99% dell′importante desossinucleoside-trifosfato (dNTP) e meno dello 0,9% di desossinucleoside-difosfato (dNDP).
- Sono fornite come soluzioni acquose trasparenti e incolori ad una concentrazione 100 mM (pH 8,3).
- I nucleotidi di grado PCR sono privi di dNTP con basi modificate come pure senza contaminanti quali tetra- e piro-fosfati. I tetrafosfati possono scindersi formando pirofosfato che è un noto inibitore delle reazioni di amplificazione. Per questa ragione la purezza dei nucleotidi è decisiva per reazioni di amplificazione efficienti.
- Nucleotidi di grado PCR sono stabili per 30 mesi dopo la data di produzione se sono conservati da -15 a -25 °C.
Packaging
- dATP, grado PCR, sale sodico, 100 mM
- dCTP, grado PCR, sale sodico, 100 mM
- dGTP, grado PCR, sale sodico, 100 mM
- dTTP, grado PCR, sale sodico, 100 mM
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade Molecular Biology | grade - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
| assay 99% (dNTP) | assay ≥98% (dntp) | assay ≤1.5% (ddNDP, HPLC), ≥98% (ddNTP, HPLC) | assay - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) | storage temp. −20°C |
| solubility water: miscible | solubility water: miscible | solubility water: miscible | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unità di deossinucleosidi trifosfato
Solo come componenti del kit
- dATP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
- dCTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
- dGTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
- dTTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?