RES6104H-A7
Hypoxanthine, monosodium salt
Sinonimo/i:
Hypoxanthine monosodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin and microbial, tested
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Descrizione generale
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Confezionamento
RES6104H-A701X: 100g container
RES6104H-A702X: 1kg container
Note legali
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?